Principaux documents
ENAH97EDD98F
Enamine
2,2-dimethylpent-4-yn-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.65
Numéro MDL:
Iupac Name
2,2-dimethylpent-4-yn-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N.ClH/c1-4-5-7(2,3)6-8;/h1H,5-6,8H2,2-3H3;1H
Clé InChI
AUIPSVJZCFODCE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1218189
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1218189