Principaux documents
ENAH97BFBE29
Enamine
tert-butyl 4-(2-bromophenyl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.25
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-bromophenyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H21BrN2O2/c1-15(2,3)20-14(19)18-10-8-17(9-11-18)13-7-5-4-6-12(13)16/h4-7H,8-11H2,1-3H3
Clé InChI
QEKMJBDSLYRIKY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7361192