Principaux documents
ENAH97BECD0E
Enamine
3-iodo-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.02
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-iodo-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C4H6IN3/c1-8-4(6)2-3(5)7-8/h2H,6H2,1H3
Clé InChI
KBXCTPDTEZOBTQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25382332