Principaux documents
ENAH97BD18DF
Enamine
2-fluoro-1-isocyanato-4-methylbenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.14
Numéro MDL:
Iupac Name
2-fluoro-1-isocyanato-4-methylbenzene
Inchi Code
1S/C8H6FNO/c1-6-2-3-8(10-5-11)7(9)4-6/h2-4H,1H3
Clé InChI
QHXNVBHGNMZDND-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-146858
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-146858