Key Documents
ENAH97BD1529
Enamine
6-bromo-2-methoxy-1-nitronaphthalene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.09
Numéro MDL:
Pf
152-153
Iupac Name
6-bromo-2-methoxy-1-nitronaphthalene
Inchi Code
1S/C11H8BrNO3/c1-16-10-5-2-7-6-8(12)3-4-9(7)11(10)13(14)15/h2-6H,1H3
Clé InChI
VQUIAHIZENASND-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7416255
Melting Point
152-153
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7416255