Principaux documents
ENAH97BD14E3
Enamine
5-chloro-2-methoxy-4-methylaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.63
Numéro MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-methoxy-4-methylaniline
Inchi Code
1S/C8H10ClNO/c1-5-3-8(11-2)7(10)4-6(5)9/h3-4H,10H2,1-2H3
Clé InChI
KXEKUVPQDXOCBG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215073
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215073