Key Documents
ENAH97A27854
Enamine
(2S)-pent-4-yn-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
83.13
Numéro MDL:
Iupac Name
(1S)-1-methyl-3-butynylamine
Inchi Code
1S/C5H9N/c1-3-4-5(2)6/h1,5H,4,6H2,2H3/t5-/m0/s1
Clé InChI
ATNZRYIKSXYJKY-YFKPBYRVSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266103