Principaux documents
ENAH97A23947
Enamine
(4R)-3-(ethoxycarbonyl)-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.23
Numéro MDL:
Iupac Name
(4R)-3-(ethoxycarbonyl)-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H11NO4S/c1-2-12-7(11)8-4-13-3-5(8)6(9)10/h5H,2-4H2,1H3,(H,9,10)/t5-/m0/s1
Clé InChI
XBJWOGLKABXFJE-YFKPBYRVSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-881275