Principaux documents
ENAH97A1869E
Enamine
2-bromo-2-cyclohexylacetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.09
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
91-92
Iupac Name
bromo(cyclohexyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H13BrO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2,(H,10,11)
Clé InChI
HQZXUBBDWRDPCS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2355976
Melting Point
91-92
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2355976