Key Documents
ENAH97A17F34
Enamine
1,4-bis(methylsulfanyl)butane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.31
Numéro MDL:
Iupac Name
1,4-bis(methylsulfanyl)butane
Inchi Code
1S/C6H14S2/c1-7-5-3-4-6-8-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
JTFIKVWEZAEFMN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7056811