Principaux documents
ENAH97A170C2
Enamine
4-(4-fluorophenyl)oxan-4-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.22
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(4-fluorophenyl)tetrahydro-2H-pyran-4-ol
Inchi Code
1S/C11H13FO2/c12-10-3-1-9(2-4-10)11(13)5-7-14-8-6-11/h1-4,13H,5-8H2
Clé InChI
TWJKAYDWODALSN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2803754
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2803754