Key Documents
ENAH961CF8B8
Enamine
tert-butyl 2-(6-aminopyridin-3-yl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.26
Iupac Name
tert-butyl 2-(6-aminopyridin-3-yl)acetate
Inchi Code
1S/C11H16N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)6-8-4-5-9(12)13-7-8/h4-5,7H,6H2,1-3H3,(H2,12,13)
Clé InChI
YAYFFJWGNFUKOP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27730136