Key Documents
ENAH961CEC5B
Enamine
(2S)-2-amino-3-{4-[(fluorosulfonyl)oxy]phenyl}propanoic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.71
Numéro MDL:
Iupac Name
(S)-2-amino-3-(4-((fluorosulfonyl)oxy)phenyl)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10FNO5S.ClH/c10-17(14,15)16-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13;/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13);1H/t8-;/m0./s1
Clé InChI
VPXYRGJMKOHDJT-QRPNPIFTSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27712858
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27712858