Principaux documents
ENAH961CEBA7
Enamine
dimethyl[(4-methylpiperidin-4-yl)methyl]amine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.19
Numéro MDL:
Iupac Name
N,N-dimethyl-1-(4-methylpiperidin-4-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H20N2.2ClH/c1-9(8-11(2)3)4-6-10-7-5-9;;/h10H,4-8H2,1-3H3;2*1H
Clé InChI
HZFWSPKLWUSEJY-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133769
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133769