Principaux documents
ENAH961CEB57
Enamine
5-chloroquinazoline-2,4-diamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.62
Numéro MDL:
Pf
183-188
Iupac Name
5-chloro-2,4-quinazolinediamine
Inchi Code
1S/C8H7ClN4/c9-4-2-1-3-5-6(4)7(10)13-8(11)12-5/h1-3H,(H4,10,11,12,13)
Clé InChI
VEVDQDKAMWPQSF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192611
Melting Point
183-188
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192611