Principaux documents
ENAH961CEB17
Enamine
methyl (2S)-azetidine-2-carboxylate; trifluoroacetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.16
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl (S)-azetidine-2-carboxylate 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C5H9NO2.C2HF3O2/c1-8-5(7)4-2-3-6-4;3-2(4,5)1(6)7/h4,6H,2-3H2,1H3;(H,6,7)/t4-;/m0./s1
Clé InChI
NOGYFFLHSFFVAV-WCCKRBBISA-N
Température de stockage
4
Salt Data
OC(=O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27664326
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27664326