Key Documents
ENAH961CE795
Enamine
[2-amino-3-(3,4-dichlorophenyl)propyl]dimethylamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.17
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(3,4-dichlorophenyl)-N~1~,N~1~-dimethyl-1,2-propanediamine
Inchi Code
1S/C11H16Cl2N2/c1-15(2)7-9(14)5-8-3-4-10(12)11(13)6-8/h3-4,6,9H,5,7,14H2,1-2H3
Clé InChI
SYTMFKSPUVMFJZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2089409
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2089409