Principaux documents
ENAH961CE658
Enamine
bicyclo[3.2.1]octane-1,5-dicarboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.22
Numéro MDL:
Iupac Name
bicyclo[3.2.1]octane-1,5-dicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H14O4/c11-7(12)9-2-1-3-10(6-9,5-4-9)8(13)14/h1-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
Clé InChI
TUMOJUFCQFNRQM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725842
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725842