Principaux documents
ENAH961CE5B8
Enamine
1,3-diethyl-3-nitrosothiourea
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.23
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-ethyl-1-[(ethylamino)carbothioyl]-2-oxohydrazine
Inchi Code
1S/C5H11N3OS/c1-3-6-5(10)8(4-2)7-9/h3-4H2,1-2H3,(H,6,10)
Clé InChI
OSIXUBTXNPCDQJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7651576
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7651576