Principaux documents
ENAH961CE591
Enamine
N-[1-(2-chlorophenyl)ethyl]methanesulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.72
Numéro MDL:
Iupac Name
N-[1-(2-chlorophenyl)ethyl]methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H12ClNO2S/c1-7(11-14(2,12)13)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7,11H,1-2H3
Clé InChI
HMJIOKFBRSKMHO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5071343
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5071343