Principaux documents
ENAH961CE510
Enamine
3-(5-fluoro-2-nitrophenyl)propan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.66
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(5-fluoro-2-nitrophenyl)propan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11FN2O2.ClH/c10-8-3-4-9(12(13)14)7(6-8)2-1-5-11;/h3-4,6H,1-2,5,11H2;1H
Clé InChI
ZXJXIVNSUFXNIT-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27746513
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27746513