Principaux documents
ENAH961CE3E9
Enamine
3-(oxan-3-yl)morpholine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.7
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(tetrahydro-2H-pyran-3-yl)morpholine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO2.ClH/c1-2-8(6-11-4-1)9-7-12-5-3-10-9;/h8-10H,1-7H2;1H
Clé InChI
ZYDBDGYDIPRTKV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27713315
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27713315