Key Documents
ENAH961CE3B8
Enamine
4-azaspiro[2.5]octan-7-one hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.63
Numéro MDL:
Iupac Name
4-azaspiro[2.5]octan-7-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11NO.ClH/c9-6-1-4-8-7(5-6)2-3-7;/h8H,1-5H2;1H
Clé InChI
ILTWOZHPPMUKIE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22805905
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22805905