Principaux documents
ENAH961CE39A
Enamine
1-(3-methoxy-6-methylpyridin-2-yl)ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.19
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3-methoxy-6-methyl-2-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-6-4-5-8(12-3)9(10-6)7(2)11/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
BQJGXCPMPMUISS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7831619
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7831619