Principaux documents
ENAH961CE34B
Enamine
3-butanoylbenzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.21
Numéro MDL:
Pf
65-66
Iupac Name
3-butyrylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C11H11NO/c1-2-4-11(13)10-6-3-5-9(7-10)8-12/h3,5-7H,2,4H2,1H3
Clé InChI
OMDHPOSJTIUROC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8237810
Melting Point
65-66
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8237810