Principaux documents
ENAH961CE26C
Enamine
2-fluorodecanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.26
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
62-65
Iupac Name
2-fluorodecanoic acid
Inchi Code
1S/C10H19FO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(11)10(12)13/h9H,2-8H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
BWUGLYOYLQJRBE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8131703
Melting Point
62-65
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8131703