Principaux documents
ENAH961CE17E
Enamine
2-[1-(prop-2-enoyl)piperidin-4-yl]acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.23
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-acryloyl-4-piperidinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H15NO3/c1-2-9(12)11-5-3-8(4-6-11)7-10(13)14/h2,8H,1,3-7H2,(H,13,14)
Clé InChI
IPPLKSQZLTVQJU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-908237
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-908237