Principaux documents
ENAH961CE0DA
Enamine
1-phenylbicyclo[2.1.0]pentane-5-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.23
Numéro MDL:
Iupac Name
1-phenylbicyclo[2.1.0]pentane-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H12O2/c13-11(14)10-9-6-7-12(9,10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7H2,(H,13,14)
Clé InChI
KXNOWCYFWLUUPV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8765812
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8765812