Principaux documents
ENAH961CDF21
Enamine
methyl 7-(aminomethyl)-6-oxaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.74
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 7-(aminomethyl)-6-oxaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H19NO3.ClH/c1-14-10(13)8-4-11(5-8)3-2-9(6-12)15-7-11;/h8-9H,2-7,12H2,1H3;1H
Clé InChI
CKSQUEWLSLLLGT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27685018
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27685018