Principaux documents
ENAH961CDE6A
Enamine
methyl 3-(morpholin-2-yl)propanoate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.67
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-(morpholin-2-yl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO3.ClH/c1-11-8(10)3-2-7-6-9-4-5-12-7;/h7,9H,2-6H2,1H3;1H
Clé InChI
JMLMNAZUGZHSFJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735591
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735591