Key Documents
ENAH961CDE43
Enamine
tert-butyl 3,3-dimethyl-4-(methylamino)pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.33
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3,3-dimethyl-4-(methylamino)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H24N2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-7-9(13-6)12(4,5)8-14/h9,13H,7-8H2,1-6H3
Clé InChI
JGIVCKWNFIEBJX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6949717
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6949717