Key Documents
ENAH961CDD9D
Enamine
N-[(4-bromophenyl)methyl]-N-methylmethanesulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.17
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(4-bromobenzyl)-N-methylmethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H12BrNO2S/c1-11(14(2,12)13)7-8-3-5-9(10)6-4-8/h3-6H,7H2,1-2H3
Clé InChI
SDPWSHVUDNRKNT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3346699
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3346699