Key Documents
ENAH961CDC38
Enamine
tert-butyl 3-[(piperazin-1-yl)methyl]piperidine-1-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.87
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-(piperazin-1-ylmethyl)piperidine-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H29N3O2.ClH/c1-15(2,3)20-14(19)18-8-4-5-13(12-18)11-17-9-6-16-7-10-17;/h13,16H,4-12H2,1-3H3;1H
Clé InChI
CXQINUDXTHBSRT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735387
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735387