Principaux documents
ENAH961CDACB
Enamine
2,4-dichloro-6-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,4-dichloro-6-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H3Cl2F3N2/c1-2-3(6(9,10)11)4(7)13-5(8)12-2/h1H3
Clé InChI
HFUJYRPWXSFLDH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480457
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480457