Principaux documents
ENAH961CDA68
Enamine
2-[(2-hydroxy-2-methylpropyl)amino]acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
175-176
Iupac Name
[(2-hydroxy-2-methylpropyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C6H13NO3/c1-6(2,10)4-7-3-5(8)9/h7,10H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)
Clé InChI
LKBMJLBTAAOAMP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4207411
Melting Point
175-176
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4207411