Key Documents
ENAH961CDA46
Enamine
3-(piperidin-4-yl)oxolane-2-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.71
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(piperidin-4-yl)tetrahydrofuran-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17NO3.ClH/c12-10(13)9-8(3-6-14-9)7-1-4-11-5-2-7;/h7-9,11H,1-6H2,(H,12,13);1H
Clé InChI
QKLFNVXCBTVXSL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736504
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736504