Principaux documents
ENAH961CD9EB
Enamine
methyl 2-(cyclohexylformamido)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.25
Numéro MDL:
Pf
96-99
Iupac Name
methyl [(cyclohexylcarbonyl)amino]acetate
Inchi Code
1S/C10H17NO3/c1-14-9(12)7-11-10(13)8-5-3-2-4-6-8/h8H,2-7H2,1H3,(H,11,13)
Clé InChI
ANWVRESNPYHPKG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8522012
Melting Point
96-99
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8522012