Principaux documents
ENAH961CD980
Enamine
N-[(thiolan-3-yl)methyl]acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.25
Numéro MDL:
Iupac Name
N-((tetrahydrothiophen-3-yl)methyl)acetimidic acid
Inchi Code
1S/C7H13NOS/c1-6(9)8-4-7-2-3-10-5-7/h7H,2-5H2,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
JDFNRZVSMJZZIY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2957924
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2957924