Key Documents
ENAH961CD905
Enamine
2-bromoethyl methanesulfonate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.06
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromoethyl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C3H7BrO3S/c1-8(5,6)7-3-2-4/h2-3H2,1H3
Clé InChI
ZUAJICINWDWGQN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6966431
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6966431