Principaux documents
ENAH961CD724
Enamine
8-fluoro-2H-chromene-3-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.16
Numéro MDL:
Iupac Name
8-fluoro-2H-chromene-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H7FO2/c11-9-3-1-2-8-4-7(5-12)6-13-10(8)9/h1-5H,6H2
Clé InChI
IHVPVDSUCPLRIZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26288397
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26288397