Principaux documents
ENAH961CD6E0
Enamine
2-(3,3-difluorocyclobutyl)cyclopropane-1-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(3,3-difluorocyclobutyl)cyclopropane-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H10F2O/c9-8(10)2-6(3-8)7-1-5(7)4-11/h4-7H,1-3H2
Clé InChI
IZZJXTGYOPVKOW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6876589
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6876589