Principaux documents
ENAH961CD6C8
Enamine
5-chloro-3-methyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.59
Numéro MDL:
Iupac Name
5-chloro-3-methyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H6ClF3N2O/c1-4-5(2-14)6(8)13(12-4)3-7(9,10)11/h2H,3H2,1H3
Clé InChI
WEFYXPFRKNGQFF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5561840
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5561840