Principaux documents
ENAH961CD655
Enamine
2-[3-(trifluoromethyl)piperidin-1-yl]ethan-1-ol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.66
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3-(trifluoromethyl)piperidin-1-yl)ethan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14F3NO.ClH/c9-8(10,11)7-2-1-3-12(6-7)4-5-13;/h7,13H,1-6H2;1H
Clé InChI
JRKDZZGZPRKPAE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27694565
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27694565