Principaux documents
ENAH961CD64C
Enamine
2-methoxy-4,4-dimethylpentan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.23
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methoxy-4,4-dimethylpentan-1-ol
Inchi Code
1S/C8H18O2/c1-8(2,3)5-7(6-9)10-4/h7,9H,5-6H2,1-4H3
Clé InChI
RCGQHCMTOOPEDX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6987752
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6987752