Principaux documents
ENAH961CD5DD
Enamine
2-[4-(furan-2-carbonyl)piperazin-1-yl]acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.26
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[4-(2-furoyl)-1-piperazinyl]acetamide
Inchi Code
1S/C11H15N3O3/c12-10(15)8-13-3-5-14(6-4-13)11(16)9-2-1-7-17-9/h1-2,7H,3-6,8H2,(H2,12,15)
Clé InChI
ZHALJTYSCWNFOY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6722410
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6722410