Principaux documents
ENAH961CD56E
Enamine
6-methoxyspiro[3.3]heptan-2-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-methoxyspiro[3.3]heptan-2-ol
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-10-7-4-8(5-7)2-6(9)3-8/h6-7,9H,2-5H2,1H3
Clé InChI
XJDBSOMBNKFJLN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22929603
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22929603