Principaux documents
ENAH961CD3AC
Enamine
2-(trifluoromethyl)spiro[3.3]heptan-2-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.17
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(trifluoromethyl)spiro[3.3]heptan-2-ol
Inchi Code
1S/C8H11F3O/c9-8(10,11)7(12)4-6(5-7)2-1-3-6/h12H,1-5H2
Clé InChI
URHKYUZFNVRSQW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4096037
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4096037