Key Documents
ENAH95E741A2
Enamine
4-methoxy-2-methyl-3-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.67
Numéro MDL:
Iupac Name
4-methoxy-2-methyl-3-nitrobenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H8ClNO5S/c1-5-7(16(9,13)14)4-3-6(15-2)8(5)10(11)12/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
GJUNPTLHMBQUNJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27158349
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27158349