Key Documents
ENAH95E740D1
Enamine
5-bromo-4-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.94
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-4-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C7H4Br2N4/c8-5-1-12-13(3-5)7-6(9)2-10-4-11-7/h1-4H
Clé InChI
RLDWALMRQOLFPG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3536049
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3536049