Key Documents
ENAH95E740C4
Enamine
6-methylpyrazolo[3,2-b][1,3]thiazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.19
Numéro MDL:
Iupac Name
6-methylpyrazolo[5,1-b][1,3]thiazole
Inchi Code
1S/C6H6N2S/c1-5-4-6-8(7-5)2-3-9-6/h2-4H,1H3
Clé InChI
KUPYOSTZSFXQFI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7612885
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7612885